Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Mikropłytki, powlekane szkłem, 96-dołkowe, WebSeal Plate+
Dostawca: VWR Collection
WebSeal
High quality polypropylene microplates coated with 200 nm thick layer of silicone dioxide.
  • Plate+ provides microplates with a chemical resistance similar to glass while retaining the advantages of polypropylene
  • Eliminates the need to use glass limited volume inserts
  • Excellent for applications where plastic microplates are not applicable
  • Plate+ is chemically and thermally resistant and will tolerate temperatures from −80 °C to +80 °C
  • Lightweight, precision moulded, cost effective alternative to solid glass plates
Other WebSeal products are available. Please contact your local VWR Office for further details.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Wysokość całkowita Pojemność studzienki Zalecana objętość robocza Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Round opening (Ø 7 mm), conical bottom 41,5 mm 1200 µl 1000 µl 10 548-3382
Round opening (Ø 7 mm), conical bottom 14,6 mm 220 µl 190 µl 10 548-3380
Round opening (Ø 7 mm), flat bottom 14,6 mm 370 µl 300 µl 10 548-3381
Round opening (Ø 7 mm), round bottom 14,6 mm 300 µl 250 µl 10 548-3393
Square opening (Ø 7 mm), conical bottom 44 mm 2400 µl 2000 µl 10 548-3383
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Kolor Materiał Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
WebSeal mat, 96 round well shape with flat base, Ø 7 mm Niebieski PTFE/Silikon 5 548-3399
WebSeal mat, 96 round well shape with flat base, Ø 7 mm, pre-slit Niebieski PTFE/Silikon 5 548-3400
WebSeal mat, 96 square well shape Niebieski PTFE/Silikon 5 548-3404
WebSeal mat, 96 square well shape, pre-slit Niebieski PTFE/Silikon 5 548-3406
Sealmat (block cover), 96 round well shape with flat base, Ø 7 mm, pre-slit Przeźroczysty Silicone 5 548-3401
Sealmat (block cover), 96 square well shape Przeźroczysty Silicone 5 548-3405
Sealmat (block cover), 96 square well shape, pre-slit Przeźroczysty Silicone 5 548-3407
Sealmat (block cover), 96 round well shape with flat base, Ø 7 mm Przeźroczysty Silicone 5 548-3415
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość