Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Taśmy uszczelniające do płytek WebSeal
Dostawca: VWR Collection
WebSeal
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Zakres temperatury pracy Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Plate sealing tape, aluminium/silicone, silver –80...+120  °C 100 548-3413
Plate sealing tape, PE/silicone, clear −40...+90 °C 100 548-3411
Plate sealing tape, PES/silicone, clear −70...+100 °C 100 548-3412
Plate sealing tape with 3 layers, no adhesive at cavity area, PET/silicone/PET, clear - °C 25 548-3418
Plate sealing tape with synthetic rubber adhesive, polyolefin/rubber, clear - °C 100 548-3417
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość