mySPEC umożliwia wykonywanie pomiarów mikroobjętości kwasów nukleinowych i białek oraz pomiarów czystości.
- Szeroki zakres dynamiczny pomiaru od 2 ng/μl do 15 μg/μl (DS DNA) eliminuje błędy powstające podczas rozcieńczeń
- Dostępna wersja z 8,4" ekranem dotykowym
- Automatyczna analiza danych po ustawieniach czystości zdefiniowanych przez użytkownika
Modele "mySPECTwin" posiadają dodatkowy port kuwetowy służący do przeprowadzania pomiarów gęstości oraz aktywności enzymatycznej. Wersja "Twin" łącząca funkcję pomiaru w mikrokropli i w kuwecie zawiera kontroler temperatury (30...40 °C) oraz mieszadło (0; 50; 1000 min-1).
Urządzenia zapewnia szybką zautomatyzowaną analizę danych dla wielu aplikacji takich jak stężenie i czystość RNA/DNA, pomiary białek (A280, Bradford, Lowry, BCA, Pierce 660), pomiary kolorymetryczne, aktywność enzymatyczna oraz pomiar gęstości komórek.