Drukuj
VWR®, stacja robocza PCR
Dostawca: VWR
VWR®
732-2541EA 14980 PLN
732-2541 732-2542 732-2840 732-3900
VWR®, stacja robocza PCR
Dygestoria i komory Komory do PCR
Stacja robocza VWR® PCR oferuje podwójne działanie odkażające poprzez dezaktywację UV zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu i na powierzchni, dzięki czemu stanowi idealne środowisko do przygotowania próbek PCR i innych czułych protokołów. Obudowa ze stali nierdzewnej, panele przednie i boczne wykonane z 8 mm Makrolonu® chronią operatora przed promieniowaniem UV.
  • Aktywne odkażanie powierzchni roboczej promieniami UV w czasie wolnym od pracy
  • Dodatkowa dezaktywacja zanieczyszczeń związanych z aerozolem przez osłonięty recyrkulator powietrza UV podczas pracy
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom dzięki antybakteryjnej powierzchni roboczej ze stali nierdzewnej
  • Function indicator for UV Air Recirculator tube
  • Displays operating time of UV tubes allowing timely replacement for constant UV intensity
  • Zdejmowane półki zapewniają dodatkowe miejsce do przechowywania probówek reakcyjnych, pipet lub statywów na tylnym panelu
  • Cztery wewnętrzne gniazda zasilania do obsługi sprzętu laboratoryjnego, takiego jak mini wirówki lub wytrząsarki, umożliwiają łączenie kilku etapów bez przerywania pracy
  • Mechanizm bezpieczeństwa elektromagnetycznego zatrzymuje promieniowanie UV, jeśli panel przedni jest otwarty
Duży obszar do bezstresowej pracy: Zapewnia dużo miejsca i możliwość umieszczenia sprzętu na stole, stacja robocza VWR® PCR umożliwia łączenie kilku etapów pracy bez zmiany lokalizacji, minimalizując w ten sposób ryzyko krzyżowania -zanieczyszczenie.
Please refer to the manual to select the compatible Plug and Socket type for your country.
Certyfikaty: TÜV tested, safety certified. Wyprodukowane w Niemczech.
Dodatkowe informacje: Flat Pack format for easy and convenient delivery - to be assembled.