Drukuj
Pipeta do próbek z dnem w kształcie litery V
Dostawca: Entegris
ENTED11-0215EA 0 PLN
ENTED11-0215 ENTED15-0215 ENTED14-0215
Pipeta do próbek z dnem w kształcie litery V
Próbniki Czerpaki
Holds a wafer or a square plate.
  • Slot has 'V' bottom
  • Clip on handle slides down to hold substrates in place
  • Hold one wafer or one square plate