Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
BLAUBRAND®
BRND2.37291EA 248 PLN
BRND2.37291 BRND2.37250 BRND2.37290 BRND2.37255 BRND2.37245 BRND2.37234 BRND2.37246 612-3617 BRND2.37236 BRND2.37247 BRND2.37251 BRND2.37252 BRND2.37243 BRND2.37254 BRND2.37248 BRND2.37249 BRND2.37238
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem PP.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Oznaczenia i napisy emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście
  • Oznaczenie DE-M
  • Całkowite zamówienie z jednej partii, dostarczane z certyfikatem partii
* W odniesieniu do DIN.
**Szeroka szyja.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042.