Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
BLAUBRAND®
BRND2.37261EA 316 PLN
BRND2.37261 BRND2.37294 BRND2.37260 BRND2.37267_U BRND2.37289 BRND2.37288 BRND2.37266 BRND2.37256 BRND2.37257 BRND2.37258 BRND2.37263 BRND2.37262 BRND2.37265 BRND2.37264 BRND2.37259
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, ze szklanym korkiem.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Oznaczenia i napisy emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście
  • Oznaczenie DE-M
  • Całkowite zamówienie z jednej partii, dostarczane z certyfikatem partii
*Szeroka szyja.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042.
Informacje do zamówienia: Dostarczane z certyfikatem partii. Kolby miarowe są również dostępne na życzenie z indywidualnym certyfikatem, indywidualnym certyfikatem USP lub certyfikatem kalibracji DAkkS.