Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Słupki ostrzegawcze
Dostawca: Brady
These warning posts made of PE are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices, etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 90 cm high posts. The posts are available in one-colour or two-colour versions.
  • Non conductive used for barricading electrically hazardous installations
  • Built-in ultraviolet inhibitors block out ultraviolet rays to prevent colours from fading
  • Colours are bright and eye-catching, even after years of use
Height: 900 mm
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Materiał Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
General warning, red/white PE 4 116-0634
General warning, red PE 4 116-0635
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość