Drukuj
Eter dietylowy, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.8% stabilised
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etoksyetan
Stabilizacja: w etanolu 0,5 - 1,5 % (w/v)
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
85022.290EA 941 PLN
85022.290
Eter dietylowy, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.8% stabilised
Eter dietylowy
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 35 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –123 °C
Gęstość: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2
Jednostka: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Klasyfikacja Merck : 12,03852
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0003 %
Water Max. 0.0050 %
Stabilizer (EtOH) 0.5 - 1.5 % w/v%