Drukuj
Wałek uszczelniający, QuickSeal Hand Roller™
Dostawca: IST Scientific
731-0461EA 394 PLN
731-0461
Wałek uszczelniający, QuickSeal Hand Roller™
Aplikator filmu uszczelniającego Aplikatory folii uszczelniających
This adhesive seal roller ensures even pressure is applied across the seal for a complete application to the plate.
The handle of the roller is made of a durable plastic, with a semi-hard padded rolling wheel.