  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Testery przyczepności
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/92/88/18989288.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  TQC
Opis:   This Cross Cut adhesion test kit (CC1000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Producent:  TQC
Opis:   This Cross Cut adhesion test kit (CC2000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Numer katalogowy: (SIMELD9200)
Producent:  TQC
Opis:   This instrument is an easy to use, lightweight hydraulic adhesion tester that applies an increasing level of pull off force to a dolly adhered to the ...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  TQC
Opis:   The cross cut adhesion test basic cutter is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through th...
Numer katalogowy: (SIMESP3100)
Producent:  TQC
Opis:   This Adhesion Test Kit (HPK) is a method developped in the Netherlands by FOSAG and SKH to determine the adhesion of new and old paint layers on wood ...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  TQC
Opis:   This Cross Cut adhesion test kit (CC3000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Numer katalogowy: (SIMELD9330)
Producent:  TQC
Opis:   This automatic adhesion tester measures the adhesion of coatings applied on metal, wood, concrete and similar substrates.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  TQC
Opis:   The TQC Cross Cut adhesion test kit (Master Paint Plate) is a stainless steel measuring tool that features: a 1 mm, 1,5 mm, 2 mm and 3 mm cross cut ad...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 8