Drukuj
Wyszukano: Środki do dezynfekcji dłoni
14  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: GOJO Industries - Europe Ltd
Opis: A no-rinse hygienic hand rub that feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
Numer katalogowy: (115-1517)
Producent: GOJO Industries - Europe Ltd
Opis: Spa-inspired foam hand wash offers luxurious lather and a pleasant botanical fragrance.
j.m.: 1 * 1 SZT
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Numer katalogowy: (GOJO9762-06-EEU)
Producent: GOJO Industries - Europe Ltd
Opis: A no-rinse hygienic hand rub that feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
j.m.: 1 * 6 SZT
Producent: GOJO Industries - Europe Ltd
Opis: A hygienic hand sanitising foam formulation, proven to help maintain skin health.
Producent: Deb-STOKO
Opis: Hypoallergenic, alcohol-based foam sanitiser for use in food industry. Compatible for use with latex and nitrile gloves.
MSDS Wyprzedaż
Producent: Deb-STOKO
Opis: This is a solvent-free workshop cream with plastic microbeads, effective against strong and adherent soiling such as greases, oils and fuels.
Producent: Deb-STOKO
Opis: This is a heavy duty workshop soap without microbeads, effective against strong and adherent soiling.
Numer katalogowy: (DIVY101104048)
Producent: Diversey
Opis: These SoftCare™ Des E disinfectant sprays, alcohol-based are effective against bacteria, virus and fungi. It is made up of 70% ethanol, which ensures ...
j.m.: 1 * 1 Bottle
Numer katalogowy: (DIVY100860440)
Producent: Diversey
Opis: Soft Care Des E spray is a hand disinfectant based on alcohol (71,58%) and is applied without water. Soft Care Des E spray is suitable for use in all ...
j.m.: 1 * 2 Kanis.
Producent: Diversey
Opis: Disinfects hands in one easy step without the need for water. Non-classified highly efficacious alcohol-free foam hand rub with a refreshing fragrance...
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Zrównoważone materiały
Producent: Essity
Opis: These hand disinfectants contains 80% denatured alcohol (w/w) and does not need to be rinsed. This is developed for regular use without sticky residue...
Producent: KING DISPOSABLES
Opis: SEPTIGEL, bottles with pump, 1 L, Septigel
Producent: PHAGOGENE
Opis: Foaming solution for washing hands, patients and for preoperative hand washing.
Numer katalogowy: (PHAG65023)
Producent: PHAGOGENE
Opis: Hydroalcoholic gels and solutions for the disinfection of the hands. Special formulation enriched with moisturisers and emollients, ideal for sensitiv...
j.m.: 1 * 20 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom