Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ WP CBX, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND spe™
7217-06EA 1820 PLN
7217-06
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ WP CBX, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP lub szkła wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi pomiędzy dwoma spiekami PE o grubości 20 µm.
  • Na bazie krzemionki
  • Ekstrakcja związków z objętości roztworów próbek od kilkuset µl do 1 L
  • Przetwarzanie za pomocą próżni, nadciśnienia lub wirowania
Zastosowania ogólne: słabe zasady, takie jak puryny, pirymidyny, witamina B6, hydroksyaminy cykliczne.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie słabej wymiany kationowej.