Drukuj
Przewody rurowe, pokryte izolacją
Dostawca: Lauda
LAUDLZS011EA 613 PLN
LAUDLZS011 LAUDLZS012 LAUDLZS020 LAUDLZS009 LAUDLZS002 LAUDLZS023 615-1138 LAUDLZS022 LAUDLZS007 LAUDLZS019 LAUDLZS001
Przewody rurowe, pokryte izolacją
Przewody, kapilary i rury Przewody do termostatów
This insulated tubing is used with thermostats.
*Silicone tubes should not used in conjunction with silicone oils.