Drukuj
Wyszukano: Urządzenia do wafli
65  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Holds one mask or reticle.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: E 99 Series
Wyprzedaż
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Entegris offers a wide selection of H 20 series 2" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Available for 1,0"; 1,5"; 2,0" and 2,5" wafers. Large area on cover provides space for labelling.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: SmartStack® horizontal wafer shipping system is designed to reduce wafer breakage, die bond corrosion and particle contamination. These shipping syste...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: E 90 series
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling, Wafer shippers, H 22 series, wafer size 90 mm (3"), Tray, Materiał: PP, Kolor: Naturalny
Numer katalogowy: (ENTE125-175-47C02)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: This process cassette is molded from STAT-PRO® 3000 and durable enough to withstand temperatures up to 120 °C. This saves process time and reduces the...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Two snap latches, one swing pin latch or three swing pin latches. Pin and socket hinges.
Wyprzedaż
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: With pin and socket hinges. Single snap latch.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (ENTEH204000011415)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Spring boxes, Holds ten trays and one cover or eleven trays, Polypropylene, natural
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Horizontal wafer shipper.
Wyprzedaż
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom