Te małe wirówki laboratoryjne są idealne do zastosowań badawczych i klinicznych w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a także do badań akademickich. Oferują dużą pojemność w kompaktowej obudowie z prostym interfejsem.
- Auto-Lock® III rotor system: Tool-free rotor exchange system enables quick rotor exchange; with just the push of a button users can quickly change rotors and easily access the rotor chamber for cleaning
- Aerosol-tight ClickSeal® bucket caps and rotor lid sealing system: Glove friendly one handed open/close capability
- Time saving pulse function for short runs
- Highly visible backlit display for easy reading of parameters across the lab
Wirówki Mega Star 600 są dostępne w wersji wentylowanej lub chłodzonej. Wersja chłodzona, z funkcją chłodzenia wstępnego, nadaje się do przetwarzania próbek wrażliwych na temperaturę ze sterowaniem w zakresie od -10 do +40 ° C.
Rotor wychylny TX-150: Wirnik przeznaczony do szerokiego zakresu użytkowania. Oferuje dużą prędkość i wysoką wydajność (np 24×5/7 ml próbek do pobierania krwi oraz 8×15 ml próbek stożkowych) w połączeniu z dużym wyborem adapterów.
Informacje do zamówienia: VWR® Mega Star 600/600R is available without rotor for free rotor selection or as packages, including centrifuge, TX-150 rotor, set of four round buckets and four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.