Order Entry
Stainless steel frits
Stainless steel frits
undefined
Stainless steel frits
  •  
    Porosity
    Frit material
    Frit volume
    Frit Ø ext.
    Thickness
    Ring material
  • A-418 frit
    A-418 frit
    UPCHA-418
    A-418
    0,5 µm
    Stainless steel
    0,6 µl
    1,6 mm
    1,57 mm
    PCTFE
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 7 740 zł
    7 740 zł
    1 * 25 SZT
       7 740 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • A-420 frit
    A-420 frit
    UPCHA-420
    A-420
    2,0 µm
    Stainless steel
    3,0 µl
    3,2 mm
    1,57 mm
    PCTFE
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 93,80 zł
    93,80 zł
    1 * 1 SZT
       93,80 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • C-140-30 frit
    C-140-30 frit
    UPCHC-140-30
    C-140-30
    0,5 µm
    Stainless steel
    6,5 µl
    4,8 mm
    1,57 mm
    PCTFE
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 142 zł
    142 zł
    1 * 1 SZT
       142 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • C-128-31 frit
    C-128-31 frit
    UPCHC-128-31
    C-128-31
    0,5 µm
    Stainless steel
    0,1 µl
    1,0 mm
    0,71 mm
    PEEK
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 94,40 zł
    94,40 zł
    1 * 1 SZT
       94,40 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • C-409 frit
    C-409 frit
    UPCHC-409
    C-409
    0,5 µm
    Stainless steel
    0,1 µl
    1,0 mm
    0,71 mm
    PCTFE
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 118 zł
    118 zł
    1 * 1 SZT
       118 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • C-425 frit
    C-425 frit
    UPCHC-425
    C-425
    0,5 µm
    Stainless steel
    0,1 µl
    1,0 mm
    0,71 mm
    PCTFE
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 3 080 zł
    3 080 zł
    1 * 25 SZT
       3 080 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable