Drukuj
Nakładki rozpylające do butelek z zakraplaczem
Dostawca: Müller + Krempel
MUEL14.197.01EA 310 PLN
MUEL14.197.01
Nakładki rozpylające do butelek z zakraplaczem
Nakrętki Nakrętki z rozpylaczem
The spray caps with DIN 18 ring and protective cap are suitable for use with 10 to 100 ml dropping bottles.