Drukuj
Wyszukano: Pudełka do przechowywania wafli
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling, Wafer storage boxes for 76,2 mm (3") wafer handling, E 52-101 series, Storage box, Stat-Pro® 100, —
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: E 90 series
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: With pin and socket hinges. Single snap latch.
Wyprzedaż
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Two snap latches, one swing pin latch or three swing pin latches. Pin and socket hinges.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: E 99 Series
Numer katalogowy: (ENTEE04-1202)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling, Wafer storage boxes for 2,5" and smaller wafer handling, E 04 series, Polistyren, Czarny
j.m.: 1 * 4 SZT
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Spring boxes, Holds twelve trays and one cover or thirteen trays, Polypropylene, natural
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom