Drukuj
Wyszukano: Transportery do płytek krzemowych
26  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Provides excellent security for masks or reticles with pellicles.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Provide excellent security for masks and reticles with pellicles.
Wyprzedaż
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Miscellaneous mask carriers.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These 100 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated operations or for processing LCDs and other small devices.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: The Spectra™ FOUP provides clean, secure wafer transport and optimum automation integration.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These standard 150 mm wafer carriers feature a high rigidity and dimensional stability.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. They can be used within diverse industries, such as semi-conductor data storag...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: 182 Series
The industry standard 150 mm process wafer carrier. Four-point contact on the 'H' bar for improved wafer positioning. Open sidewall d...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These standard 125 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated equipment.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These wafer warrier handles are designed for extended lead times apply.
Wyprzedaż
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Holds one mask or reticle.
Numer katalogowy: (ENTEA82-03-0215)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer carrier handles for 76,2 mm (3") wafer handling, Squeeze, A82M, PA82M wafer carriers, PFA, Naturalny
j.m.: 1 * 4 SZT
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. Carriers and boxes purchased as an assembly.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: 2,25" wafer carriers, Pocket spacing: 4,76 mm, pocket flat: 1,52 mm, 25 wafers, PFA, Naturalny
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These wafer baskets made of PFA are designed for processing and handling substrates. They are compatible with tanks and handles.
Numer katalogowy: (ENTEKA20280SH47C02)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: High performance in a closed side wall configuration. Trends in wafer processing technology have mandated advancements in wafer carrier technology to ...
j.m.: 1 * 4 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom