Drukuj
Wyszukano: Tace do płytek krzemowych
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Entegris offers a wide selection of H 20 series 2" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Numer katalogowy: (ENTEH203000011415)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
j.m.: 1 * 50 SZT
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Entegris offers a wide selection of H 44 series 4" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Nest between H 44 trays and/or covers.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Nest between H 20 trays and/or covers.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
Numer katalogowy: (ENTEH204000011415)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
j.m.: 1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (ENTEH205000011415)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: To support the semiconductor industry's requirements for advanced 150 mm wafer handling, Entegris offers a variety of wafer shipping and handling solu...
j.m.: 1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (ENTEH207000011415)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
j.m.: 1 * 25 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom