Drukuj
Butla, szeroka szyja, z gwint, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
DURAN®
SCOT219918603EA 4090 PLN
SCOT219918603 SCOT1160220 SCOT1160110 SCOT1160200 SCOT219919102 SCOT1160100
Butla, szeroka szyja, z gwint, DURAN®
Butelki i butle Butelki szklane
DURAN®, DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste. bez nakrętki i pierścienia wylewowego
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Butle idealne do przechowywania i przenoszenia zarówno cieczy, jak i substancji stałych.