Drukuj
Spektrofotometry UV/Vis, DR6000
Dostawca: Hach
705-1161EA 82220 PLN
705-1161 705-0913 705-1160
Spektrofotometry UV/Vis, DR6000
Spektrofotometry i fotometry Spektrofotometry UV/Vis
UV/Vis spectrophotometers with radio frequency (RFID) technology to ensure high speed wavelength scanning across the UV and visible spectrum.
  • Improved laboratory performance thanks to 240 available methods
  • Transmittance (%), absorbance and concentration, scanning
  • RFID technology allows sample traceability
  • Optimal data management and reliable results
  • Key methods are possible including COD, chlorine, nitrates and ammonia
  • High quality reagents formulated to ensure outstanding performance and results
  • Software Quality Assurance (SQA) for scheduling, documenting and interpreting
Pakiety aplikacji, na przykład dla enzymologii i kolorymetrii, otwiera dalsze możliwości analizowania np. wody pitnej i produktów browarniczych.
For a list of popular test kits for the DR6000 instrument, please see the COMPLEMENTARY PRODUCTS tab. For a more comprehensive selection of available test kits, please search the website using the search term ETK.
Informacje do zamówienia: Some application packages are suitable for enzymology and colorimetry, opening up further applications including drinking water and brewing.
Dodatkowe informacje: Instrument dostarczany z adapterem, wielojęzyczną instrukcją obsługi, przewód zasilający, osłoną przeciwpyłową.