Drukuj
Zestawy dNTP (dA, dC, dG, dT) 100 mM roztwór
Dostawca: G-Biosciences
786-460EA 2420 PLN
786-460 786-466 786-467 786-468 786-465
Zestawy dNTP (dA, dC, dG, dT) 100 mM roztwór
Odczynniki do kwasów nukleinowych Nukleotydy
Set consists of 100 mM aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP each supplied in a separate vial. Also available separately.