Drukuj
Blot ludzkiej linii komórkowej raka
Dostawca: G-Biosciences
TB55EA 15600 PLN
TB55
Blot ludzkiej linii komórkowej raka
Elektroforezy, Odczynniki Western Blotting Reagents
Te gotowe bloty są przygotowywane z odpowiednim GenLysate™ i 50 μg białka jest nakładane na 4 do 20% denaturujący żel poliakryloamidowy wraz z wybarwionym wcześniej markerem masy cząsteczkowej. Po rozdzieleniu białek przenosi się je na membranę PVDF, stosując bufor do przenoszenia Western. Bloty są wtedy gotowe do zablokowania i sondowania wybranymi przeciwciałami.
Funkcje
Kolejność Blot Lane:
Protein marker
Acute promyelocytic leukemia (HL-60)
T lymphocyte lymphoma (HUT-78)
B cell lymphoma (BJAB)
Mammary adenocarcinoma (MCF7)
Amelanotic melanoma (C32)
Acute T cell leukemia (JURKAT)
Chronic Myelogenous leukemia (K562)
Epidermoid carcinoma (A-431)
Epithlioid carcinoma (HeLa)
Burkitt's lymphoma (Ramos)
Prostate adenocarcinoma (LNCap)
Hepatoblastoma (HepG2)
Neuroepithelioma (SK-N-MC)