  • Kryteria
    • Na stanie (18)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
szczoteczki-cytologiczne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18709627.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Q Path NovaBrush® to jednorazowe szczoteczki do pobierania prób endo- i egzocerwikalnych. Szczoteczki Q Path NovaBrush® 1 dostosowane są do budowy kan...
Producent:  DELTALAB
Opis:   These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Producent:  MICRONOVA
Opis:   Brush, Floor drain brush handle, 91 cm, printed with "For Floor Drain Use Only" , Materiał: -
Numer katalogowy: (MORT337006)
Producent:  MORTON MEDICAL LTD
Opis:   This cytological brush brings higher diagnostic accuracy than conventional methods which may allow earlier detection of cervical neoplasma. It is a hi...
UOM:  1 * 100 SZT
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Brush with light natural bristles and soft wool tip, with galvanized iron thread handle.
Producent:  ROVERS BV
Opis:   The reliability of smears obtained by the Cervex-Brush® reduces the need for repeat testing. Cell collection with the Cervex-Brush® provides a clear ...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 6  z 6