  • Kryteria
    • Na stanie (1)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Szczotki do cleanroom
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/44/18709644.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis:   Joint scrubber/brush for gaps in hygienically sensitive areas.
Numer katalogowy: (PPSA3590500)
Producent:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis:   Hand brush with long handle for hygienically sensitive areas.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (MICRBRWH-30)
Producent:  MICRONOVA
Opis:   Brush, Do szlifów: Valve, Valve brush, autoclavable, Materiał: Włosie nylonowe , Średnica główki Ø: 102 mm, Dł. całkowita: 762 mm, Uchwytu: Plastic handle
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (VILE145873)
Producent:  FHP VILEDA SCS
Opis:   Brush in strong density polypropylene plastic stock incl. pin hole and high quality polyester PBT-filaments
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (KINGVI00392)
Producent:  KING DISPOSABLES
Opis:   These brushes include plastic frame with white and blue PBT bristles.
UOM:  1 * 10 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 5  z 5