Drukuj
VWR® Signature™, Końcówki do pipet
Dostawca: VWR
VWR® Signature™
613-2442EA 631 PLN
613-2442
VWR® Signature™, Końcówki do pipet
Końcówki do pipet
Końcówki ogólnego zastosowania wykonane z PP do użytku z pipetorami Sartorius® Proline.
  • Zrównoważony design oparty na żywicach dziewiczych
  • Końcówki są wolne od Rnase / Dnase, endotoksyny i DNA
General purpose tips made from PP for use with Sartorius® Proline pipettors.
Do 250 µl headspace zapobiega zanieczyszczeniu pipetorem.