Drukuj
Mikropłytki z dnem foliowym do obrazowania komórek
Dostawca: Corning Life Sciences
Corning®
CORN4517EA 2460 PLN
CORN4517 734-2763 CORN4518 734-2764
Mikropłytki z dnem foliowym do obrazowania komórek
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Kopolimery cyklicznych olefin (COC) z dnem foliowym, czarne, z pokrywką
  • Grubość dna foliowego 127 µm jest idealna do obrazowania komórek
  • Płaskość dna <50 µm odpowiednia dla urządzeń obrazujących
  • Niska fluorescencja tła i nakładanie sygnałów zapewniają najwyższą jakość odczytów
  • Szeroka odporność chemiczna, w tym na DMSO
  • Wysoka stabilność mechaniczna
  • Mikropłytki 96-dołkowe half area redukują zużycie odczynników
  • Mikropłytki 384-dołkowe eliminują straty odczynników przez wyciekanie
Czarne mikropłytki z dnem foliowym o wysokiej jakości optycznej są idealne do obrazowania komórek. Foliowe dno zapewnia płaską i optycznie czystą powierzchnię która redukuje czas autofokusu, zwiększa przepustowość i jest idealna do wzrostu komórek.