Drukuj
Wyszukano: Kasety pojedyncze do wafli
22  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafershield™ high purity PP
Numer katalogowy: (216-1588)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: The H 93 single wafer shipper is designed to securely retain the wafer and minimise particle generation. Stackable with multiple closures, each shippe...
j.m.: 1 * 5 SZT
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Available for 1,0"; 1,5"; 2,0" and 2,5" wafers. Large area on cover provides space for labelling.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: This SmartStack® contactless horizontal wafer shippers safely protect and transport bumped wafers in full, thin or ultrathin thickness.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Horizontal wafer shipper.
Wyprzedaż
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: For shipping and storage applications.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: SmartStack® horizontal wafer shipping system is designed to reduce wafer breakage, die bond corrosion and particle contamination. These shipping syste...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling, Wafer shippers, H 22 series, wafer size 76,2 mm (3"), Spring, Materiał: LDPE, Kolor: Naturalny
Numer katalogowy: (ENTEZ200-0203)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Polycarbonate, clear.
j.m.: 1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (ENTEH6620-0009)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Wafer handling, Multiple wafer shipping boxes for 2,5" and smaller wafer handling, Assembly, shrink-wrapped, PP, natural
j.m.: 1 * 80 SZT
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: For shipping and storage applications. Holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom