Drukuj
Wyszukano: Rękawice
1 020  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"1020"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Te oburęczne rękawiczki zapewniają dodatkową ochronę, szczególnie dla wrażliwej skóry.
Producent: VWR Collection
Opis: A glove lower in price than nitrile and higher in quality than vinyl.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: This VWR® precision grip glove with grip dots and polyurethane coating provides basic cut protection and enhanced grip.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: These light, ambidextrous durable gloves are ideal for food handling, catering and kitchen work, medical and lab applications, and other tasks with co...
Producent: VWR Collection
Opis: Rękawice nitrylowe do pomieszczeń czystych są wytwarzane z syntetycznego kopolimeru akrylonitrylu, butadienu i kwasu metyloakrylowego, który zapewnia ...
Producent: VWR Collection
Opis: Light, ambidextrous, extended length gloves are ideal for food handling, catering and kitchen work, medical and lab applications, and other tasks with...
Producent: VWR Collection
Opis: Wytrzymałe rękawice wielokrotnego użytku, wykonane w 100% z nylonu. Zgodne z rygorystycznymi wymaganiami stref czystych (cleanroom), mogą być stosowan...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (HOIT110213)
Producent: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Opis: Te jednorazowe rękawiczki są wykonane z polietylenu.
j.m.: 1 * 10.000 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Rękawice do Cleanroomów, VWR®, Nitryl, Biały, Wykończenie: Textured fingertips, 10/ISO 4, Długość: 300 - 310 mm, Mankiet: Rolowany, Bezpudrowe, Niesterylne, Rozmiar rękawicy: S, 100/bag, 10 bags/case, EN 374-2/3
Producent: VWR Collection
Opis: Miękkie nitrylowe rękawice VWR do pomieszczeń czystych są wytwarzane z akrylonitrylo-butadienu.
Producent: VWR Collection
Opis: These light, ambidextrous, durable gloves are ideal for food handling, catering and kitchen work, lab applications, and other tasks with complex risks...
Wyprzedaż
Producent: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Opis: Te jednorazowe rękawiczki są wykonane z polietylenu.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Miękkie rękawice nitrylowe VWR® są produkowane z karboksylowanego akrylonitrylu butadienu i zapewniają niezawodną, trwałą i wygodną ochronę dłoni podc...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: The VWR® cut protection glove with nitrile coating provides general cut protection for the widest range of applications.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: This VWR® glove with polyurethane coating provides general cut protection for the widest range of applications.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® cleanroom latex gloves provides reliable, durable and comfortable hand protection during demanding cleanroom applications.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 1 020
no targeter for Bottom