Drukuj
Przep?ywomierz, elektroniczny, 1000
Dostawca: PerkinElmer
PERCN9307029EA 8190 PLN
PERCN9307029
Przep?ywomierz, elektroniczny, 1000
Przepływomierze
This portable flow meter allows for real-time flow measurements.
  • Quick split ratio mode calculation
  • Ratios are displayed in real time
  • LCD alphanumeric display
Operating temperature from 0 to 45 °C.
Certyfikaty: Traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST).
Uwaga: It is not compatible with corrosive or flammable gases.