Order Entry
Accessories for cleaning systems | Accessories
Accessories for cleaning systems
Certyfikaty
undefined
Accessories for cleaning systems
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • Swivel mounted bucket, stainless steel, 4 l, 260×160×200 mm
    Swivel mounted bucket, stainless steel, 4 l, 260×160×200 mm
    PPSA3500070
    3500070
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT
    Supplier Article Number: 3500070
    Local Article Number: PPSA3500070
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • Autoclavable container with scaling, stainless steel, 1 - 4 l
    Autoclavable container with scaling, stainless steel, 1 - 4 l
    PPSA3500007
    3500007
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 548 zł
    548 zł
    1 * 1 SZT
       548 zł
    Supplier Article Number: 3500007
    Local Article Number: PPSA3500007
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • Lid for stainless steel container, 4 l
    Lid for stainless steel container, 4 l
    PPSA3500074
    3500074
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 283 zł
    283 zł
    1 * 1 SZT
       283 zł
    Supplier Article Number: 3500074
    Local Article Number: PPSA3500074
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable