Drukuj
Bromek etydu 10 mg/ml roztwór wodny, Bioreagent dla biologii molekularnej, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,8-Diamino-5-etylo-6-fenylofenantridinium bromide
SIALE1510-10MLEA 445 PLN
SIALE1510-10ML
Bromek etydu 10 mg/ml roztwór wodny, Bioreagent dla biologii molekularnej, Sigma-Aldrich®
Bromek etydu
Formuła: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Numer MDL: MFCD00011724
Numer CAS: 1239-45-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III