Drukuj
Inkubator z chłodzeniem cyfrowy, INCU-Line®, IL 23R
Dostawca: VWR, part of Avantor
INCU-Line
390-0881EA 5760 PLN
390-0881
Inkubator z chłodzeniem cyfrowy, INCU-Line®, IL 23R
Inkubatory Inkubatory z chłodzeniem
Inkubator cyfrowy z chłodzeniem IL 23R z technologią Peltiera oferuje ekonomiczne i zajmujące mało miejsca rozwiązanie do zastosowań mikrobiologicznych w temperaturze pokojowej. Temperaturę można swobodnie regulować w krokach co 0,1 ° C od 10 ° C poniżej temperatury otoczenia, do maksymalnie 50 ° C. Wbudowany element Peltiera ma niskie zużycie energii i zapewnia stabilność temperatury i jednolitość w całym zakresie temperatur. Przezroczyste okno z pleksiglasu® zapewnia pełną widoczność próbek wewnątrz inkubatora. Obudowa jest wykonana w całości ze stali miękkiej powleczonej żywicą epoksydową
  • Zwarta konstrukcja
  • Cyfrowa regulacja PID z czujnikiem PT100 i wyświetlaczem LED, regulacja temperatury może być regulowana za pomocą certyfikowanego urządzenia do pomiaru temperatury odniesienia
  • Doskonała stabilność temperatury
  • Niskie zużycie energii, tylko 80 W
  • Łatwy w użyciu, bezpieczny i niezawodny
Informacje dodatkowe: IL 23R jest dostarczany z dwiema perforowanymi półkami ze stali nierdzewnej i certyfikatem (dane zmierzone w 37 ° C).
Uwaga: * Zmierzone przy pustej komorze.