Drukuj
MF Endo bulion
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-9079EA 481 PLN
516-9079
MF Endo bulion
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia
MF-Endo wykorzystywane do oszacowania bakterii z grupy coli w próbkach wody, przy użyciu techniki filtracji membranowej. Możliwe jest usunięcie bakterii z płynów poprzez przepuszczanie ich przez filtry o tak małych rozmiarów porów, że bakterie są zatrzymywane. Ta technika filtracji umożliwia przepływ pod ciśnieniem dość dużych ilości wody, ale zapobiega przedostawaniu się wszelkich obecnych bakterii. Te składniki są zatrzymywane na powierzchni membrany, która następnie wchodzi w kontakt z odpowiednimi składnikami ciekłymi. Te dyfundują w górę przez pory, powodując tym samym wzrost organizmów jako powierzchnię kolonii, które mogą być liczone.
  • Szklana butelka
  • Fermentory laktozy tworzą kolonie bezbarwne