Drukuj
Media in Tubes, Hach, Lauryl Tryptose Broth MPN
Dostawca: Hach
HACH2217515EA 276 PLN
HACH2217515
Media in Tubes, Hach, Lauryl Tryptose Broth MPN
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia Podłoża gotowe do użycia w probówkach
Lauryl tryptose broth tubes with MUG microbiological media, single strength.
  • Save time and labour costs
  • Ready to use MPN tubes
  • With minimal training requirements