Order Entry
Kjeldahl tablets
Kjeldahl tablets
 :  Merck
Kjeldahl tablets
Supplier:  Merck
Certificates
  •  
    Contents
    Pk
  • Wieninger 5 g tablet
    Wieninger 5 g tablet
    1.10958.0250
    1.10958.0250
    96,5% Na₂SO₄; 1,5% CuSO₄; 2% Se
    250 Tab.
    1 * 250 Tablet
    1 * 250 Tablet - 1 070 zł
    1 070 zł
    1 * 250 Tablet
       1 070 zł
     : 1.10958.0250
     : MERC1.10958.0250
  • Wieninger 5 g tablet
    Wieninger 5 g tablet
    1.10958.1000
    1.10958.1000
    96,5% Na₂SO₄; 1,5% CuSO₄; 2% Se
    1.000 Tab.
    1 * 1.000 Tablet
    1 * 1.000 Tablet - 4 020 zł
    4 020 zł
    1 * 1.000 Tablet
       4 020 zł
     : 1.10958.1000
     : MERC1.10958.1000
  • Wieninger 3,5 g tablet
    Wieninger 3,5 g tablet
    1.17958.0250
    1.17958.0250
    96,5% Na₂SO₄; 1,5% CuSO₄; 2% Se
    250 Tab.
    1 * 250 Tablet
    1 * 250 Tablet - 1 240 zł
    1 240 zł
    1 * 250 Tablet
       1 240 zł
     : 1.17958.0250
     : MERC1.17958.0250
  • Hg- and Se-free, 5 g tablet
    Hg- and Se-free, 5 g tablet
    1.15348.0250
    1.15348.0250
    47,7% Na₂SO₄; 47,7% K₂SO₄; 2,8% TiO₂; 1,8% CuSO₄
    250 Tab.
    1 * 250 Tablet
    1 * 250 Tablet - 1 070 zł
    1 070 zł
    1 * 250 Tablet
       1 070 zł
     : 1.15348.0250
     : MERC1.15348.0250
  • Hg- and Se-free, 5 g tablet
    Hg- and Se-free, 5 g tablet
    1.15348.1000
    1.15348.1000
    47,7% Na₂SO₄; 47,7% K₂SO₄; 2,8% TiO₂; 1,8% CuSO₄
    1.000
    1 * 1.000 Tablet
    1 * 1.000 Tablet - 4 020 zł
    4 020 zł
    1 * 1.000 Tablet
       4 020 zł
     : 1.15348.1000
     : MERC1.15348.1000
  • Hg- and Se-free, 3,5 g tablet
    Hg- and Se-free, 3,5 g tablet
    1.18348.0250
    1.18348.0250
    47,7% Na₂SO₄; 47,7% K₂SO₄; 2,8% TiO₂; 1,8% CuSO₄
    250 Tab.
    1 * 250 Tablet
    1 * 250 Tablet - 1 060 zł
    1 060 zł
    1 * 250 Tablet
       1 060 zł
     : 1.18348.0250
     : MERC1.18348.0250
  • Missouri 5 g tablet
    Missouri 5 g tablet
    1.16469.0250
    1.16469.0250
    48,8% Na₂SO₄; 48,9% K₂SO₄; 0,3% CuSO₄
    250 Tab.
    1 * 250 Tablet
    1 * 250 Tablet - 1 070 zł
    1 070 zł
    1 * 250 Tablet
       1 070 zł
     : 1.16469.0250
     : MERC1.16469.0250
  • Missouri 5 g tablet
    Missouri 5 g tablet
    1.16469.1000
    1.16469.1000
    48,8% Na₂SO₄; 48,9% K₂SO₄; 0,3% CuSO₄
    1.000 Tab.
    1 * 1.000 Tablet
    1 * 1.000 Tablet - 4 020 zł
    4 020 zł
    1 * 1.000 Tablet
       4 020 zł
     : 1.16469.1000
     : MERC1.16469.1000
  • Missouri 3,5 g tablet
    Missouri 3,5 g tablet
    1.18469.0250
    1.18469.0250
    48,8% Na₂SO₄; 48,9% K₂SO₄; 0,3% CuSO₄
    250 Tab.
    1 * 250 Tablet
    1 * 250 Tablet - 1 380 zł
    1 380 zł
    1 * 250 Tablet
       1 380 zł
     : 1.18469.0250
     : MERC1.18469.0250