Drukuj
Rejestratory wykresów temperatury, jednorazowego użytku
Dostawca: Dickson
620-0432EA 803 PLN
620-0432
Rejestratory wykresów temperatury, jednorazowego użytku
Przyrządy rejestrujące Nagrywarki / rejestratory
These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments.
  • Failsafe start-up and pull out start tab
  • Tamper-proof crimped seal
  • Shock and vibration protection
Dodatkowe informacje: Supplied with a shipment/job sheet and a mounting tape.