Drukuj
Woda z 0,1% (v/v) Kwas trifluoroctowy, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dostawca: VWR Chemicals
Packaged under nitrogen.
84871.290EA 215 PLN
84871.290 84871.320
Woda z 0,1% (v/v) Kwas trifluoroctowy, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Woda z 0,1% (v/v) Kwas trifluoroctowy
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (210 nm) Min. 20 %
Transmittance (220 nm) Min. 50 %
Transmittance (230 nm) Min. 80 %
Transmittance (240 nm) Min. 95 %
Transmittance (250 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test