Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Zmywarki/dezynfektory do laboratoriów, PG 8583
Dostawca: MIELE
MIEL10114120EA 0 PLN InStock
MIEL10114120 141-1283 MIEL10085450 141-1293 141-1237 MIEL10138390 141-1401 MIEL10113910 141-1236 141-1358 141-1384 141-1298 141-1285 MIEL10859810 MIEL10859790 141-1295 MIEL10124690 141-1292 141-1274 141-1387 MIEL10124610 141-1251 MIEL10113940 141-1314 MIEL10124680 141-1273 141-1386 141-1241 141-1252 141-1352 141-1247 141-1246 MIEL10138380 141-1235 141-1277 141-1353 MIEL10096840 MIEL10124590 MIEL10124620 141-1355 MIEL10859770 141-1234 MIEL10124600 141-1244 MIEL10114250 MIEL10113970 141-1354 141-1276 MIEL10114310 141-1238 MIEL10859820 141-1286 141-1302 141-1296 MIEL10114320 141-1280 141-1359 141-1287 141-1282 141-1400 141-1426 141-1297 141-1313 MIEL10859800 141-1356 141-1275 141-1242 141-1294 141-1233 141-1281 141-1357
Zmywarki/dezynfektory do laboratoriów, PG 8583
Zmywarki laboratoryjne
Zmywarki/dezynfektory Miele stanowią profesjonalne rozwiązanie do czyszczenia szkła laboratoryjnego przeznaczonego do badań analitycznych. Szczególnie łagodne dla materiałów, rekomendowane przez wiodących producentów szkła laboratoryjnego.
  • Intuicyjny panel sterowania z trzywierszowym wyświetlaczem tekstowym: nowy panel sterowania umieszczony jest centralnie i stanowi połączenie klamki otwierającej i panelu sterującego, składa się z jednego płaskiego arkusza stali nierdzewnej z intuicyjnym panelem dotykowym
  • Zakres programów do wszelkich zastosowań oraz programy pozwalajace na wprowadzenie ustawień odpowiadającym indywidualnym potrzebom
  • Swobodne programowanie przycisków bezpośredniego dostępu i indywidualnie wybierane nazwy programów do szybkiego dostępu do zadań rutynowych
  • Funkcja AutoOpen/Comfort Close: Dla użytkownika oznacza, że drzwi zamykane są pod wpływem delikatnego nacisku i automatycznie blokowane
  • Pojemnik na sól regeneracyjną o pojemności ok. 2 kg umieszczony w drzwiach
  • Zoptymalizowane ramiona natryskowe: z 6 czujnikami, 2 są odpowiedzialne za monitorowanie obrotów ramion natryskowych w maszynie, a 4 - kontrolują ciśnienie spryskiwania w komorze
Większa wydajność: Zwiększona przepustowość jest wynikiem nowych wymiarów w połączeniu ze zoptymalizowanymi obciążeniami i powoduje oszczędność pod względem czasu, przestrzeni i inwestycji. Przyspiesza prace w godzinach szczytu. Mniej miejsca jest potrzebne do składowania oczekujących materiałów. Ta sama objętość szkła może być oczyszczona przy użyciu mniejszej liczby urządzeń. Wydajność na cykl podczas mycia na przykład 50-100 ml okrągłodennej kolby i butelek został podwyższony o wartość nie mniejszą niż 388% w porównaniu do serii G 78xx.
Większa czystość: Zwiększona wydajność zwalnia z konieczności ręcznego czyszczenia. Higienicznę zapewnia specjalna technologia spawania laserowego, brak zakamarków i szczelin, gdzie może zbierać się zanieczyszczenie i zmniejszone przenoszenie detergentu. Nie pozostawia kałuż wody i szkło laboratoryjne jest wolne od jakichkolwiek śladów, które mogą mieć ujemny wpływ na następną serię eksperymentów analitycznych.
Większa elastyczność: Nowe modułowe kosze gwarantują maksymalną elastyczność w połączeniu z intuicyjną obsługą, mogą być skonfigurowane dla różnych obciążeń. Ta elastyczna konstrukcja i zakres możliwości kombinacji zmniejsza zarówno koszty zakupu jak i zajmowanego miejsca. Zakres i różnorodność ustawień umożliwia klientom dostosowanie do stopnia zabrudzenia i rodzaju i ilości szkła. Ponadto, jest również możliwe opracowanie specyficznych pakietów dla klienta, aby zaspokoić zapotrzebowanie na indywidualne rozwiązania.
Modele PG 8583 i suszenie EcoDry: Drzwi otwierają się automatycznie po zakończeniu programu gdy temperatura spadnie poniżej 70°C. Gorące, wilgotne powietrze jest uwalniane, dzięki czemu ładunek do wysuszenia ochłodzi się szybciej.
Certyfikaty: Zgodne z IP 20, EN 980, EN 62304 i EN 50581.
Informacje do zamówienia: Kosze i akcesoria muszą być zamawiane osobno
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
AKCESORIA
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość