Drukuj
Barometr aneroidowy
Dostawca: Thies Clima
THIE3.1509.00.000EA 663 PLN
THIE3.1509.00.000
Barometr aneroidowy
Barometry
Light grey varnished
  • Flange for wall mounting
  • Ø (scale): 100 mm
  • Ø×H: 120×45 mm