Drukuj
Medium do hodowli, MediaBag, odkręcany worek
Dostawca: VWR, part of Avantor
Media-Bag™
7101.00450EA 1820 PLN
7101.00450
Medium do hodowli, MediaBag, odkręcany worek
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia Podłoża gotowe do użycia w workach, sypkie
MediaBags TW (Twirl-bag) are filled with pre-weighed granulated media, double-bagged bag and irradiated. Add sterile water under aseptic conditions.