Drukuj
Osłony przed promieniowaniem beta
Dostawca: Bel-Art Products
SP Bel-Art
BELAF249760003EA 4650 PLN
BELAF249760003
Osłony przed promieniowaniem beta
Osłony / ekrany Osłony chroniące przed promieniowaniem
Acrylic protection shield; transparent, thickness 9,5 mm
  • One piece construction has rounded corner for easy cleaning
  • Non skid feet prevent slipping on benchtop
  • Freestanding design has an angled shield and a flat base with a large work surface