Drukuj
Butelki do próbek wody, szklane, wąska szyja, typ Boston, okrągłe
Dostawca: EP Scientific
EPSCS129-0250EA 317 PLN
EPSCS129-0250 EPSC329-0125 EPSC329-0500 EPSC229-0125 EPSC129-0125 EPSC129-0500 EPSC229-0500 EPSC329-0250 EPSC349-0500 EPSC349-0125 EPSC129-0250 EPSC229-0250 EPSC329-1000 EPSC229-1000 EPSC129-1000
Butelki do próbek wody, szklane, wąska szyja, typ Boston, okrągłe
Butelki i butle Butelki do próbek wody
These bottles, made of Type III soda-lime glas, clear or amber, with cap, are recommended for collecting water samples for variety of organic and inorganic target analytes where light protection is not required.
  • With PTFE-lined white PP closed top cap (assembled on bottles)
  • Certified to meet EPA performance based specifications for organics, pesticides and metal anlyses or unprocessed and readily assembled for own cleaning procedure
  • Each jar individually barcoded with lot number and unique container number
Dodatkowe informacje: Dostarczony z certyfikatem analizy (CofA) w przypadku i kod kreskowy z numerem partii w celu zapewnienia identyfikowalności.
Sposób pakowania: Karton zapieczętowany taśmą zabezpieczającą zapewniającą dowód naruszenia. Opakowanie z przegródką z płyty wiórowej do amortyzacji i zapobiegania pękaniu; opakowanie wymagane do wysyłki.