Drukuj
Stojaki na fiolki kriogeniczne, SP Bel-Art
Dostawca: Bel-Art
SCIENCEWARE®
BELAF188530004EA 774 PLN
BELAF188530004 BELAF188530008
Stojaki na fiolki kriogeniczne, SP Bel-Art
Statywy do probówek Statywy na kriopudełka
Cryo storage towers are ideal for benchtop, incubator use, transportation, freezer and general purpose storage.
  • PC
Footprint dimensions: 150×150 mm
Shelf dimensions: 142×142 mm