Drukuj
Probówki do mikrowirówek
Dostawca: Brand
Brand®
525-0944EA 152 PLN
525-0944 525-0945 525-0502
Probówki do mikrowirówek
Probówki Probówki do mikrowirówek
PP, translucent.
  • With lid locking
  • Frosted marking area
  • Subdivisions for approx. volume determination
  • Free of endotoxins, DNase and Rnase