Drukuj
Palety i studzienki do przechowywania materiałów niebezpiecznych
Dostawca: asecos
MSGA23056EA 0 PLN
MSGA23056 MSGA23057 MSGA23058 MSGA23059 MSGA2848 MSGA2847 MSGA23060 MSGA23061
Palety i studzienki do przechowywania materiałów niebezpiecznych
Składowanie beczek
These pallets and sumps are used for open and streamlined storage box with retention volumes 205 and 400 liters.
  • Flexible wall constructions allow separate storage
  • Stackable on 3 levels
  • Optional swing guard at the front
  • Either painted or completely galvanized