Drukuj
Wyszukano: Sorbenty do TLC
10  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Thermo Scientific
Opis: This TLC high purity grade silica gel without binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Producent: Thermo Scientific
Opis: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Producent: Thermo Scientific
Opis: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder and fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Numer katalogowy: (42765.18)
Producent: Thermo Scientific
Opis: This TLC high purity grade silica gel without binder, with fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
j.m.: 1 * 50 g
MSDS Certyfikaty
Producent: MACHEREY-NAGEL
Opis: Silica adsorbents for thin layer chromatography.
Producent: MACHEREY-NAGEL
Opis: Polyamide 6 adsorbents for thin layer chromatography.
Producent: MACHEREY-NAGEL
Opis: Fluorescent indicators for thin layer chromatography.
Producent: Merck
Opis: Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Producent: Merck
Opis: * Green fluorescent indicator
Numer katalogowy: (1.02330.0500)
Producent: Merck
Opis: Cellulose microcrystalline, <20 µm, Typ pakowania: In plastic
j.m.: 1 * 500 g
MSDS
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom