Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Anti-DYNLL1 Rabbit Monoclonal Antibody
Dostawca: OriGene
ORIGTA303752EA 3080 PLN InStock
ORIGTA303752
Anti-DYNLL1 Rabbit Monoclonal Antibody
Przeciwciała
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000-1:10000; Immunochemistry: 1:100-1:250; Immunoprecipitation: 1:100; Immunochemistry/Immunofluorescence: 1:100-1:250
Type: Primary
Antigen: DYNLL1 (dynein, light chain, LC8-type 1)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość